Gehörschutzstöpsel, Tri-Flange™
Lieferant: 3M
Tri-Flange™
MMMAPN01006EA 1060 EUR
MMMAPN01006
Gehörschutzstöpsel, Tri-Flange™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, wiederverwendbar
3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel sind innovative, bequeme Gehörschützer mit weichen, flexiblen Flanschen, die sich an die Form der Ohren anpassen.
  • Reduziert den Geräuschpegel um bis zu 29 dB
  • Verfügt über weiche, flexible Dreifachflansche, die sich für eine effektive akustische Abdichtung an die Form des Ohrs anpassen
  • Sie müssen nicht mit der Steckerspitze hantieren, drücken Sie einfach den Stecker, bis er passt
  • Ideal für den Einsatz in schmutzigen Umgebungen
  • Einfach zu waschen und wiederzuverwenden
  • Stoffschnur
Holen Sie sich bequemen und hygienischen Gehörschutz mit 3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpseln. Zuverlässig und robust, die Stöpsel sind feuchtigkeitsbeständig, wodurch sie für den mehrmaligen Gebrauch geeignet und leicht zu reinigen sind. Sie sind CE-zertifiziert, nach EN 352-2 zugelassen und reduzieren den Geräuschpegel um bis zu 29 dB.
Das mitgelieferte Stoffkabel hält die Stecker zusammen und kann um den Hals gefädelt werden, was praktisch ist, wenn Sie sich in lauten Umgebungen bewegen.