Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat ACS
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ammoniumeisenalaun DodecahydratEisenammoniumalaun DodecahydratEisenalaun DodecahydratEisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat
SIAL221260-500GEA 73.2 EUR
SIAL221260-500G
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat ACS
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549