n-Decan ≥99%, ReagentPlus®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
SIALD901-500MLEA
226
EUR
SIALD901-500ML
SIALD901-100ML
n-Decan ≥99%, ReagentPlus®
n-Decan
Formel:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Molecular Weight: 142,28 g/mol Siedepunkt: 174,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,73 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 46 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008954 CAS-Nummer: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...