Bromthymolblau-Lösung R3 Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
84118.180EA 76.8 EUR
84118.180_T 84118.180 84118.180DP
Bromthymolblau-Lösung R3 Reag. Ph. Eur.
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5