Zentrifuge, Compact Star CS8
Lieferant: VWR
VWR®
521-3345EA 654 EUR
521-3345
Zentrifuge, Compact Star CS8
Zentrifugen Tischzentrifugen
Die Compact Star CS8 ist eine kleine belüftete Tischzentrifuge, die für die Trennung verschiedener Proben in den Bereichen Chemie, Life Science, klinische Forschung und Routinediagnostik entwickelt wurde. Der mitgelieferte Rotor nimmt konische 8×15-ml-Röhrchen, 8×15-ml- (16×125 mm) Rundbodenröhrchen und 8×10-ml- (16×100 mm) Blutentnahmeröhrchen direkt, sowie kleinere Röhrchen in einem mitgelieferten Adapterset auf.
  • Einfache Bedienung über Tastenfeld, große Digitalanzeigen für Zeit und Geschwindigkeit (RPM oder RCF)
  • Anzeige für offenen/geschlossenen Deckel
  • Quick-Spin-Funktion für Kurzzeitbetrieb
  • Einstellbare Beschleunigung und Verzögerung
Der digitale Mikroprozessor stellt sicher, dass der Deckel geschlossen und die Sicherheitsverriegelung des Deckels eingerastet ist, bevor ein Zentrifugierzyklus gestartet wird. Zusätzlich überwacht ein hochentwickeltes Unwuchterkennungssystem ständig die Balance und Vibration und bringt den Rotor automatisch zum Stillstand, wenn eine Unwucht erkannt wird. Diese Zentrifuge eignet sich nicht für den in-vitro-diagnostischen Gebrauch.
Inbegriffene Röhrchenadapter eignen sich zum Zentrifugieren von 5-ml- (12×75 mm) und 7-ml- (13×100 mm) Röhrchen.
Lieferumfang: Wird mit 8×15-ml-Winkelrotor, Adapterset, zwei Netzkabeln (EU- und UK-Stecker) und USB-Stick mit Bedienungsanleitungen ausgeliefert.