Glutaraldehyd 50% in Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentandial
, 1,5-Pentandial
, Glutaral
88452.230EA
31.5
EUR
88452.230
88452.290
Glutaraldehyd 50% in Wasser, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 UN: 2922 ADR: 6.1(8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless or yellow liquid |
Assay (GC) | 47,5 - 52% |
Color scale | max. 50 APHA |
pH | 3,2 - 4,2 |
Methanol | max. 0,3% |