VWR® PH 2500L, pH/mV/°C Tischmessgerät, Touchscreen mit Farbgrafik
Lieferant: VWR
VWR®
662-2380EA 946 EUR
662-2380
VWR® PH 2500L, pH/mV/°C Tischmessgerät, Touchscreen mit Farbgrafik
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Das anwenderfreundliche Instrument, zeichnet sich durch seinen großen 127-mm-Touchscreen mit Farbgrafik aus. Das Messgerät kann für genaue Messungen von pH, mV und Temperatur verwendet werden. Dieses pH-Messgerät ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und Speicherung von zwei Funktionen (pH und Temperatur).
  • Großer Grafik-Touchscreen mit fünf Farben, der gleichzeitig pH/mV- und Temperaturwert anzeigt
  • 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von Pufferlösungen und NIST-Standardlösungen
  • Die Speicherung der Eigenschaften von drei Elektroden ermöglicht deren schnellen Austausch
  • Datenlogger für bis zu 500 Datensätze - Einzelerfassung und Messreihen
  • Stabilisierte Lesesignalisierung
  • Verbindung mit einem PC über einen USB-Anschluss (kostenlose PC-Software)
  • Die 10 letzten Kalibrierberichte können zum Ausdrucken auf einen PC übertragen werden
  • Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
  • Mehrsprachig
Die Messschaltungen sind isoliert wodurch keine Störungen während simultanen Messungen auftreten.
Lieferumfang: pH-2500L pH-Meter mit pH-Elektrode aus Glas; Edelstahl-Temperatursensor; pH 4,00, pH 7,00, pH 10,00 Pufferlösung, je 50 ml, Elektrolyt – gesättigtes KCl – 50 ml, 5 V/1000 mA Netzteil; freistehende Elektrodenhalterung; USB-Kabel zum Anschluss an einen PC; Karton für das Messgerät mit Zubehör.