VWR® PH_CO 2500L, Tischmessgerät für pH/ Leitfähigkeit/°C, Touchscreen mit Farbgrafik
Lieferant: VWR
VWR®
665-0561EA 1080 EUR
665-0561
VWR® PH_CO 2500L, Tischmessgerät für pH/ Leitfähigkeit/°C, Touchscreen mit Farbgrafik
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Anwenderfreundliches Instrument, das sich durch seinen großen 12,7-cm-Touchscreen mit Farbgrafik auszeichnet. Das Messgerät kann zur genauen Messungen von pH, Redoxpotential (ORP), Leitfähigkeit, Salinität, TDS, Resistivität und Temperatur verwendet werden. Dieses pH-Messgerät ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und Speicherung von drei Funktionen (pH, Leitfähigkeit und Temperatur).
  • Großer Grafik-Touchscreen mit fünf Farben, der gleichzeitig pH/mV- und Temperaturwert anzeigt
  • 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von Pufferlösungen und NIST-Standardlösungen
  • Die Speicherung der Eigenschaften von drei Elektroden ermöglicht deren schnellen Austausch
  • Großer Leitfähigkeitsmessbereich für Messungen in Reinstwasser sowie in Lösungen mit hoher Leitfähigkeit
  • Automatische Umrechnung der Leitfähigkeit in Salzgehalt und Anzeige in NaCl oder KCl auf Basis der realen Eigenschaften
  • Datenlogger für bis zu 500 Datensätze - Einzelerfassung und Messreihen
  • Verbindung mit einem PC über einen USB-Anschluss (kostenlose PC-Software)
  • Die 10 letzten Kalibrierberichte können zum Ausdrucken auf einen PC übertragen werden
  • Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
  • Mehrsprachig
Die Messschaltungen für pH und Leitfähigkeit sind isoliert wodurch keine Störungen während simultanen Messungen auftreten.
Lieferumfang: pH_CO 2500L pH-/Leitfähigkeitsmessgerät mit pH-Elektrode aus Glas, Temperatursensor aus Edelstahl, Pufferlösungen pH 4,00 / 7,00 / 10,00, je 50 ml, Elektrolyt – gesättigtes KCl – 50 ml, Kunststoffgehäuse, Leitfähigkeitszelle mit Metallelektroden, 12,90 mS/cm Leitfähigkeitskontrolllösung – 50 ml, 5 V/1000 mA Netzteil, freistehende Elektrodenhalterung, USB-Kabel zum Anschluss an einen PC, Karton für das Messgerät mit Zubehör.