Schwefelkohlenstoff ≥99,90%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Carbondisulfid
, Kohlendisulfid
, Kohlenstoffdisulfid
Unter Stickstoff abgepackt
85971.290EA
564
EUR
85971.290
Schwefelkohlenstoff ≥99,90%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Schwefelkohlenstoff
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel:
CS₂ Molecular Weight: 76,14 g/mol Siedepunkt: 46,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –111,6 °C Dichte: 1,2632 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011321 CAS-Nummer: 75-15-0 EINECS: 200-843-6 UN: 1131 ADR: 3 (6.1),I Merck Index: 13,01821 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.90% |
Water | 0.01% |
Evaporation residue | max. 0.0010% |
Benzene (GC) | max. 0.0030% |
Toluene (GC) | max. 0.0010% |
Xylene (GC) | max. 0.0010% |
Alkalinity (meq/g) | max. 0.0002 |
Acidity (meq/g) | max. 0.0005 |
Color (APHA) | max. 10 |
UV Transmission (382 nm) | min. 10.00% |
UV Transmission (388 nm) | min. 35.00% |
UV Transmission (403 nm) | min. 80.00% |
UV Transmission (410 nm) | min. 90.00% |
UV Transmission (500 nm) | min. 99.00% |