Heptan (Isomerengemisch), Puriss.
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
HONC15677D-25LEA
812.04
EUR
HONC15677D-25L
Heptan (Isomerengemisch), Puriss.
Heptan (Isomerengemisch)
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Molecular Weight: 100,2 g/mol Siedepunkt: 98,2 - 98.4 °C (1,000 hPa) Schmelzpunkt: -90,5 °C Dichte: 0,69 g/cm3 (15 °C) Flammpunkt: -4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009544 CAS-Nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...