Bromphenolblau-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
HONC31068-2.5LEA 1524.01 EUR
HONC31068-2.5L
Bromphenolblau-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molecular Weight: 669,97 g/mol
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
UN: 1170
ADR: 3,II