L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99,5% (durch Perchlorsäure-Titration), Puriss. p.a.
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
L(+)-Weinsäure Kaliumnatriumsalz Tetrahydrat
, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Kaliumnatriumsalz-Tetrahydrat
HONC32339H-25KGEA
1194.45
EUR
HONC32339H-25KG
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99,5% (durch Perchlorsäure-Titration), Puriss. p.a.
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Molecular Weight: 282,22 g/mol Schmelzpunkt: 70 - 80 °C Dichte: 1,79 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titration with Perchloric acid) | min. 99.5 % |
pH (5 %, 20°C) | 7.0 - 8.5 |
Iron (Fe) | max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.0005 % |