Indigocarmin-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Acid Blue 74Food blue No. 2
HONC34661-2.5LEA 625.17 EUR
HONC34661-2.5L
Indigocarmin-Lösung für PANPEHA-Indikatorpapier, Riedel-de Haën™
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 466,36 g/mol
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0