Deuteriumoxid, Pulver
Lieferant: Merck
Synonyme: Wasser-D2schweres Wasser
SIAL151882-250GEA 473 EUR
SIAL151882-250G SIAL151882-10X1ML
Deuteriumoxid, Pulver
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Molecular Weight: 20 g/mol
MDL: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ≥98% (HPLC)