Rotations-Vakuumkonzentrator, RVC 2-25 CDplus Universalpaket
Lieferant: Martin Christ
CHRS101252-1EA 16168 EUR
CHRS101252-1
Rotations-Vakuumkonzentrator, RVC 2-25 CDplus Universalpaket
Gefriertrockner
Martin Christ RVC 2-25 CDplus Universalpaket mit Vakuum-Chemie-Membranpumpe MZ 2C beinhaltet alles, was Sie zur Nutzung benötigen.
  • Rotations-Vakuumkonzentrator Tischgerät RVC 2-25 CDplus, 230 V, 50/60 Hz, Rotorraum aus Edelstahl, magnetgekuppelter Antrieb, Deckel mit Schauglas und mit elektrischer Verriegelung und Sicherheitseinrichtung, benutzerfreundliche Systemsteuerung mit LC-Display
  • Vakuum-Chemie-Membranpumpe MZ 2C ohne Emissionskondensator, für lösemittelhaltige Stoffe nur in Verbindung mit Einleitung der abgesaugten Dämpfe in einen Abzug, Gaswäscher oder ähnliches, mit einem Saugvermögen von 1,7 m³/h, 230 V, 50/60 Hz , Endvakuum 9 mbar
  • Kühlfalle CT 02-50 SR (lösemittelbeständig)
  • Luftgekühlter Kühlschrank, FCKW- und HFCKW-freies Kältemittel, Verflüssigertemperatur ca. -50 °C, Badinhalt 2 Liter, Badöffnung Ø 130 mm, Tiefe 170 mm, Edelstahlbehälter mit integriertem Kondensatablauf, digitale Anzeige der aktuellen Eiskondensatortemperatur, Außenmaße (B×T×H): 280×390 ×400 mm, zum Anschluss an den RVC 2-18 oder RVC 2-25 und die Vakuumpumpe ist Deckel Bestell-Nr. 121370 erforderlich, 230V, 50/60Hz
  • Elektromagnetisches Absperrventil DN 16 PVDF-Ausführung, inklusive Standard-Flanschanschlüsse DN 16/16 ISOP-KF, für den Dauerbetrieb der Rotations-Vakuumkonzentratoren RVC 2-18 oder RVC 2-25 ohne Abschalten der Vakuumpumpe
Dieser kompakte Tisch-Midi-Konzentrator für schnelle und effiziente Vakuumkonzentration bietet eine optimale Verarbeitung ohne Probenspritzer, die durch moderne Technologie mit Magnetantrieb mit variabler Geschwindigkeit, automatischer Entlüftung und interner Steuerung der Vakuumanlegung und -entlastung gewährleistet wird. Dieser Midi-Konzentrator gewährleistet eine optimale und schonende Behandlung von DNA/RNA, Proteinen und anderen flüssigen Proben. Die Glasabdeckung weist eine hohe Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel wie TFA und DMSO auf.
Bestellinformation: Der RVC 2-25 CDplus kann speziell für individuelle Bedürfnisse konfiguriert werden. Für diesen Konzentrator ist eine große Auswahl an Rotoren separat erhältlich. Der gewünschte Rotoren muss extra auswählen und bestellt werden.