PURELL® Advanced Hygienische Handdesinfektionsmittel
Lieferant: GOJO
PURELL®
115-1057EA 0 EUR
115-1057 GOJO3901-99-EEUOO GOJO9665-12-EEU GOJO9762-06-EEU
PURELL® Advanced Hygienische Handdesinfektionsmittel
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Hygienischer Handdesinfektionsschaum, kein Abspülen nötig, angenehme Anwendung und klinisch auf Gesunderhaltung der Haut erprobt.
  • Enthält Feuchtigkeitscremes, die die Haut gesund halten
  • Tötet 99,99% der häufigsten gesundheitsschädlichen Keime ab
  • Rezeptur mit 70% Alkohol für den häufigen Gebrauch im Krankenhaus
Anwendung auf leicht verschmutzten Händen in Verbindung mit einem Handhygieneprogramm empfohlen.
Standards: Bakterizid gemäß EN 1500 (Handdesinfektionsmittel). Gemäß EN 12791 (chirurgische Handdesinfektion), EN 1276 und EN 13727, viruzid gemäß EN 14476, fungizid und levurozid gemäß EN 13624 und EN 1650, mykobakterizid gemäß EN 14348. Keine Absonderung auf Nahrungsmittel getestet: BS EN 4120:2007.