ISO AIR Reinraummasken im Entenschnabel-Design
Lieferant: Kolmi-Hopen
114-9496EA 216 EUR
114-9496 114-9495
ISO AIR Reinraummasken im Entenschnabel-Design
Masken Reinraum-Masken
ISO AIR Reinraummasken im Entenschnabel-Design verfügen über eine große und komfortable Atemkammer.
  • In Frankreich hergestellt
  • Zu 30% aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Hohe Atmungsfähigkeit
  • ISO 3 Grad B-Schutz
Geringe Partikelfreisetzung, in der Helmke-Trommel auf exzellente Filtereffizienz getestet (BFE, PFE, VFE >99%). Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen. Ein verstellbarer und formbarer Nasenbügel verhindert das Beschlagen der Brille. Masken im Entenschnabel-Design verfügen über eine große und komfortable Atemkammer, um den Tragekomfort bei längerem Gebrauch zu erhöhen.
Standards: Die ISO AIR-Reihe wird in einem ISO 8-Reinraum hergestellt.
Verpackung: 6 doppelt verpackte Beutel × 50 Einheiten.