Gesichtsschutz, V5-Serie
Lieferant: 3M
MMMA5A-CPEA 44.9 EUR
MMMA5A-CP
Gesichtsschutz, V5-Serie
Gesichtsschutz
Acetat-Gesichtsschutzschilde sind leicht und nicht leitend.
  • Visier aus Acetat
  • Leicht
  • Nicht leitend
3M™ Kopfbedeckungen und Gesichtsschutz schützen Kopf und Augen vor Hitze, Schmutz und Chemikalien. Das 5A-CP bietet mit seinem Acetat-Gesichtsschutz Chemikalien- und Schlagfestigkeit und seine Kinnschale bietet erweiterten Schutz mit Sicht nach unten.