Pouch-Maske mit Kopfband aus Nylon, unsteril, HM4, PUREZERO®
Lieferant: Halyard
PUREZERO*
114-9601EA 160 EUR
114-9601
Pouch-Maske mit Kopfband aus Nylon, unsteril, HM4, PUREZERO®
Masken Reinraum-Masken
Die plissierte HM4-Maske mit Kopfband aus Nylon ist eine dreilagige Maske mit erweiterter Atemkammer, die Partikel, Bakterien und Viren mit einer hohen Effizienz herausfiltert. Die Masken werden aus fusselarmen Materialien und mit einem Nasenband aus Polyesterschaum hergestellt.
  • Dreischichtige Maske
  • Ohrschlaufen aus Nylon
  • Entwickelt für den Einsatz in Industrie und Reinräumen
  • Empfohlen für Reinräume der ISO-Klasse 4 und oder höher und Klasse B/C/D
  • Exklusives SO SOFT Biokomponenten-Innenfutter für Komfort
Die Reinraumeffizienz hängt von einem effektiven Risikomanagement ab. Die unsterilen PUREZERO® HM4-Gesichtsmasken wurden speziell entwickelt, um den strengen Anforderungen an Masken in Reinraumumgebungen zu entsprechen. Diese dreilagige Maske besteht aus einem einzigartigen Zweikomponentenmaterial (Polyester und Polyethylen). Sie werden in Werken mit Rohstoffen und Komponenten hergestellt, die bis zum ursprünglichen Lieferanten rückverfolgbar sind.