Digitales Präzisionsthermometer (konformitätsbewertet), testo 112
Lieferant: Testo
TEST0563.0100EA 580 EUR
TEST0563.0100
Digitales Präzisionsthermometer (konformitätsbewertet), testo 112
Thermometer Digitalthermometer
Mit diesem Set für Lebensmittelkontrolleure, Gutachter und Behörden werden amtliche Temperaturkontrollmessungen durchgeführt. Enthält das, sicher in der Tragetasche verpackte, konformitätsbewertete testo 112 Temperaturmessgerät im TopSafe Schutzgehäuse und die konformitätsbewertete Pt100 Nahrungssonde.
  • Min-/Max.-Auto-Haltefunktion und akustischer Alarm wenn der Grenzwert überschritten wird
  • Für amtliche Temperaturmessungen im Nahrungsmittelsektor zugelassen
testo 112 Temperaturmessgerät: Konformitätsbewertetes Temperaturmessgerät mit PTB-Zulassung – ideal für amtliche Messungen Konformitätsbewertete Temperaturfühler und weitere Temperaturfühler für die Lebensmittelkontrolle optional erhältlich Farbe Weiß/Silber.
TopSafe, schützt vor Stößen und Schmutz: Wasserabweisende Silikonhülle, transparent, schützt das Gerät vor Stößen und Schmutz.
Nahrungssonde aus Edelstahl (Pt100): Konformitätsbewertet mit PTB-Zulassung, robuster Tauch-/Einstechfühler aus Edelstahl. Durchmesser Sonden-/ Fühlerrohrspitze: 3 mm (Rohrspitze), 4 mm (Rohr) und Länge der Fühlerrohrspitze beträgt 15 mm. Silber
Transporttasche: Stoßfeste Außenseite mit Reißverschluss, Innenseite mit zwei Netzfächern.
Standards: EU Richtlinie 2014/30/EG.
Lieferumfang: Set enthält: 1× die oben erwähnten Komponenten (testo 112 Gerät inklusive Batterien und Kalibrierprotokoll, TopSafe Tasche, Pt100-Sonde, Transporttasche und eine HACCP Training Card