Bioprinter mit Startpaket, Corning® Matribot®
Lieferant: Corning
CORN6150EA 24900 EUR
CORN6150
Bioprinter mit Startpaket, Corning® Matribot®
Drucker Bioprinters
Der Corning® Matribot® Bioprinter ist ein bahnbrechendes Tischgerät, mit dem Sie temperaturempfindliche Hydrogele wie Corning Matrigel-Matrix und Kollagen ohne Kühlblöcke, Eiskübel oder Kühlraum sowie Hydrogele, die Umgebungstemperatur erfordern, dosieren und drucken können.
  • Druckkopf für Kühlspritze
  • Ausstattung nach Laborstandard
  • Bequeme, stetige Temperaturregelung
  • Kompakte Stellfläche und leicht zu reinigen
  • Beheiztes Druckbett und UV-Härtungssystem
  • Automatische oder manuelle Kalibrierung
  • Benutzerfreundliche Corning DNA Studio-Software
Im Gegensatz zu anderen Biodruckern verwendet der Matribot-Biodrucker eine spritzenbasierte Extrusionsplattform mit einem temperaturgesteuerten Druckkopf, isolierten Düsen, einem beheizbaren Druckbett und einem UV-LED-System, die alle auf einer kleinen Stellfläche betrieben werden können.
Software erlaubt STL-, OBJ-, oder AMF-Dateien und unterstützt die Betriebssysteme Windows® (XP 32 bit/7+) oder macOS X (10.6 64bit/ 10.7+).
Zubehörinformationen: Corning® Pluronics Opfertinte (40 %) ist eine druckfertige Opfer- und Stütztinte mit hervorragender Bedruckbarkeit. Sie ist leicht zu entfernen, sobald sie bedruckt ist, indem sie mit kaltem PBS gewaschen wird. Pluronics-Opfertinte wurde für die Herstellung von vaskularisierten Geweben, Kanälen in mikrofluidischen Geräten und Stützgerüsten für komplizierte Gewebekonstrukte verwendet.
Corning® Pluronics Opfertinte kann auch auf 25 % v/v mit Wasser verdünnt und als Lernwerkzeug verwendet werden, um die Abgabe von temperaturempfindlichen Hydrogelen nachzuahmen.
Corning® Start Opfertinte ist ein wasserlösliches Gel, das als Opfermaterial und Tinte für Bildungszwecke verwendet wird. Ideal zur Bewertung des Drucks komplexer Strukturen vor dem Drucken mit menschlichen Zellen.
Corning® Standard konische Bioprinting-Düsen bestehen aus Polypropylen, haben einen weiblichen Luer-Anschluss und sind in 22G, 25G und 27G erhältlich.
Bestellinformation: Weitere Informationen finden Sie im Pluronics-Abgabedokument oder wenden Sie sich an Ihren Avantor-Vertreter.