2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 204)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-204-CEA
652
EUR
PROOCIL-PCB-204-C
2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 204)
2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 204)
Formel:
C₁₂H₂Cl₈ Molecular Weight: 429,77 g/mol |
CAS-Nummer:
74472-52-9 |