Silikonschlauch auf Rollen, HelixMark® Standardschlauch
Lieferant: Freudenberg Medical Europe
HelixMark®
HELI60-375-03EA 1170 EUR
HELI60-375-03
Silikonschlauch auf Rollen, HelixMark® Standardschlauch
Schläuche Transferschlauch
HelixMark® Standard-Silikonschläuche erfüllen die Anforderungen eines breiten Spektrums an Anwendungen in Medizin und Labor und sind universell für die Übertragung von Flüssigkeiten unter Standardanforderungen einsetzbar.
  • Vollständig autoklavierbar und sterilisierbar
  • Verwendung von platingehärtetem Silikon
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
Die Schläuche sind ideal für Transferanwendungen und andere Anwendungen, die ein nicht auslaugfähiges Material erfordern.
Standards: HelixMark®-Produkte werden in Reinräumen unter Einhaltung der Anforderungen der Medizintechnik- und Pharmaindustrie hergestellt.
Materialien zugelassen gemäß USP Klasse VI, ISO 10993-1, FDA 21CFR 177.2600 und EP 3.1.9.
Produktion und Verpackung in Reinräumen der ISO-Klasse 8.
Zertifizierte Fertigung gemäß ISO 13485-Qualitätsstandards.
Sterilisierbar im Autoklaven, mit Ethylenoxid und durch Gammabestrahlung.
Lieferung mit Materialzertifikat in jeder Verpackungseinheit.