Universelles Montagekit für Druckknöpfe
Lieferant: Desco Industries
115-3056EA 4.5 EUR
115-3056
Universelles Montagekit für Druckknöpfe
Erdung Erdungsleitungen
Das universelle Montagekit für Druckknöpfe besteht aus 10-mm-Bolzen und -Buchse, Unterlegscheibe mit Gewinde, konische Mutter, lange und kurze Schraube, allgemeines ESD-Erdungspunktmarkierung.
Alles, was für die Montage eines Bolzens oder einer Buchse am Einsatzort auf allen weichen Materialien bis zu 10 mm benötigt wird. Schrauben sind 6-32 Kreuzschlitzschrauben mit Flachkopf; einmal 6 mm und einmal 10 mm. Stanzen Sie einfach ein Loch durch die Matte und schrauben Sie die Buchse oder den Bolzen an, je nachdem, was Sie bevorzugen. Sie brauchen nur einen Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben.