Europäische Steckverbindungen zum Erdungsanschluss
Lieferant: Desco Industries
115-3043EA 0 EUR
115-3043
Europäische Steckverbindungen zum Erdungsanschluss
Steckdosen
Diese Stecker passen in UK Europäische CEE (7) VII Schuko-Steckdosen, wie sie in Belgien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Spanien verwendet werden. Der Europe Earth Bonding Point (EBP) wurde entwickelt, um einen gemeinsamen Erdungspunkt für die Erdung mit der Schutzerde in einem ESD-geschützten Bereich (EPA) bereitzustellen. Der Stecker passt in die Netzsteckdose und stellt nur eine Verbindung zum Schutzleiter her. Anstelle der stromführenden und neutralen Stifte sind isolierte Kunststoffstifte geformt, um eine sichere Positionierung in der Buchse zu ermöglichen. Anschlüsse an der Vorderseite des Steckers stehen für den Anschluss über Erdungskabel an die verschiedenen Elemente des EPA zur Verfügung. Somit wird jedes Element auf einem gemeinsamen Potential gehalten.
  • Testen Sie den Stecker, indem Sie den Widerstand von jedem Anschluss zum Erdungskontakt messen. Der Widerstand sollte zwischen 0,8 und 1,2 Megaohm liegen
  • Ein Missbrauch des Steckers ist praktisch ausgeschlossen, da er dauerhaft versiegelt ist und der Widerstand zwischen den Anschlüssen und dem Stift jedes Steckers nach der Herstellung getestet wird
  • Der Stecker darf nur für ESD-Kontrollzwecke verwendet werden
  • Verwenden Sie nur Erdungskabel mit kompatiblen Verbindungen zu denen am Stecker, EBP-Stecker mit Anschlüssen für alle Standard-Erdungskabel
Ein Widerstand mit ausreichender Widerstandsfähigkeit, um den Strom auf weniger als 0,0005 Ampere (0,5 Milliampere) bei der höchsten auftretenden Spannung zu begrenzen, sollte eingebaut werden. Nominell reichen 800 Kiloohm für Spannungen bis 240 Volt Wechselspannung (AC). Der Wert von einem Megaohm wird angegeben, da es sich um einen diskreten Widerstand mit Standardwert handelt. Befolgen Sie die entsprechenden behördlichen oder firmeneigenen Anweisungen zur sicheren Erdung. (Ref: ANSI/ESD S1.1).
Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse auf der Anschlusseite des Steckers mit den Anschlüssen auf dem Armband und den Erdungskabeln übereinstimmen: Es sind mehrere Varianten des Steckers erhältlich. Stecken Sie den EBP-Stecker in eine Netzsteckdose und schieben Sie ihn vollständig hinein. Der Stecker funktioniert sicher, egal ob die Steckdose aus- oder eingeschaltet ist. Verbinden Sie die Elemente des EPA wie Bank- und Fußmatten mit Erdungskabeln mit der Anschlussseite des EBP.
Um unnötig lange Erdungskabel zu vermeiden und die tägliche Sichtkontrolle auf festen Sitz aller Verbindungen zu vereinfachen, sollte ein EBP-Stecker nicht von mehr als zwei Arbeitsplätzen gemeinsam genutzt werden.
Der EBP-Stecker kann auch in Verbindung mit Desco Europe EBP-Box oder -stab an der Vorderseite einer Bank verwendet werden, um das Anschließen von Handgelenkbändern zu erleichtern.
Verpackung: EBP-Stecker werden einzeln in einem antistatischen Polyethylenbeutel verpackt und gekennzeichnet.
Bitte beachten NICHT öffnen oder versuchen zu reparieren, NICHT zum Erden von Elektrogeräten verwenden.