Robuste, wasserfeste und staubsichere Silikontastatur mit integriertem Mausbutton.
- Robuste, langlebige Tastatur mit 104 Tasten und integriertem Mausbutton
- Komfortable und ergonomische Bedienung, selbst mit Schutzhandschuhen (Silikon oder Latex)
- Schutzklasse IP 68; Gerät kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Einfache Reinigung und Desinfektion, selbst unter laufendem Wasser oder durch eintauchen
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit durch spezielle Oberflächenversiegelung
- VESA-M5-Gewindebohrungen (Abstand 75×75 mm)
- 4 Jahre Garantie auf technische Funktion
- Made in Germany
Die InduProof Advanced besitzt ein vollständiges Tastenset mit Nummernblock und einen integrierten Mausbutton (Mini-Joystick). Sie überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad. Durch ihre robuste Bauweise eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen hygienesensiblen Bereichen wie der industriellen Lebensmittel- und Getränkeherstellung. Sie lässt sich rundum reinigen und desinfizieren. Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung besitzt sie eine lange Lebensdauer.
Standards: CE, REACH, RoHs, EMC, IP 68.
Verpackung: Tastaturen sind sicher und umweltfreundlich in braune Kartons verpackt.