Pulver-Probenehmer, Mini
Lieferant: BURKLE
5346-3010 5346-3050 5346-3100
BURK5346-3010EA 538.35 EUR
BURK5346-3010 BURK5346-3050 BURK5346-3100
Pulver-Probenehmer, Mini
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der Pulver-Probenehmer Mini ist ein Edelstahlprobenehmer für kleine Mengen. Der Probenehmer sammelt präzise, je nach Version, 0,01 ml, 0,05 ml und 0,1 ml Probenvolumen.
  • Probenahme von Kleinmengen (0,01 - 0,1 ml)
  • Einfache und schnelle Anwendung per Knopfdruck
Beim Drücken des Knopfes fährt ein Probenstab in das Probenmaterial ein und zieht sich beim Loslassen wieder zurück. So wird eine feste Probenmenge in die Probenkerbe des Stabes eingeschlossen und entnommen.
Mit einer Einstechtiefe von bis zu 300 mm können mehrere Zielpunktproben in unterschiedlichen Tiefen entnommen werden.
Der Kleinmengen-Pulverprobenehmer besteht aus hochwertigem Edelstahl 1.4404/1.4571 (V4A).
Der Pulver-Probenehmer Mini kommt bei der Probeentnahme von pulverförmigen Produkten aus kleinen Behältern, Säcken, Tonnen oder offenen Gebinden zum Einsatz. Vorrangig im Bereich Pharma, Medizinprodukte und Biotechnologie z. B. bei der Rohstoffprüfung von Ausgangsmaterialien, Wirkstoffen und Hilfsstoffen.
Anwendung:
1. Den Pulver-Probenehmer bis zur gewünschten Tiefe in das zu beprobende Pulver einstechen
2. In gewünschter Tiefe den Innenstab durch Drücken des Knopfes ausfahren
3. Den Probenehmer leicht auf und ab bewegen. Hierdurch wird die Sammelkammer mit dem zu beprobenden Pulver befüllt
4. Innenstab wieder einfahren
5. Den Probenehmer aus dem Medium herausziehen
6. Innenstab herausfahren und Probe in geeigneten Auffangbehälter entleeren
7. Probenehmer reinigen