Masterflex® Universal-Drucksensor-Adapterkabel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07526-99EA 128 EUR
MFLX07526-99
Masterflex® Universal-Drucksensor-Adapterkabel, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Verbindet eine Vielzahl von Sensoren an den MasterSense™ Sensor AUX-Eingang.
  • Konzipiert für den Einsatz mit 0-20/4-20 mA- oder 0-5,0-10 V-Sensoren
  • Enthält 24-VDC-Stromausgangspins für schleifengespeiste Schaltkreise mit bis zu 50 mA
Verbindungskabel ermöglicht die Integration verschiedener Sensoren in Masterflex® MasterSense™-Pumpensysteme. Verdrahtungspläne und Details finden Sie in der MasterSense™-Bedienungsanleitung.