Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
91351.600EA 75.6 EUR
91351.600
Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molarity 0.04975 - 0.05025 mol/l (20°C)