Imhoff-Konus ohne Absperrhahn
Lieferant: Hecht
HECH44275010EA 137.8 EUR
HECH44275010
Imhoff-Konus ohne Absperrhahn
Trichter Sedimentiergefäße
Aus Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit
  • Etikettierbereich und Skala mattiert
  • Eingeschmolzene weiße Graduierung
Der Sedimentationskegel mit Graduierung nach Imhoff dient zur Quantifizierung von Sedimenten aus einer Suspension.
Standards: Herstellung nach DIN 12672.