Succinic acid ≥99% FCC
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)
SPCMS1686-500GMEA 184 EUR
SPCMS1686-500GM
Succinic acid ≥99% FCC
Bernsteinsäure
All Spectrum Chemical FCC grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.