CELLCYTE X™ Lebendzell-Bildgebung und Analyse im Innern Ihres Inkubators
Lieferant: Discover Echo
CELLCYTE X™
630-3520EA 75800 EUR
630-3520 630-3521 630-3522 630-3523 630-3524
CELLCYTE X™ Lebendzell-Bildgebung und Analyse im Innern Ihres Inkubators
Mikroskope
CELLCYTE X™ bietet dem Anwender die Möglichkeit, lebende Zellen in Echtzeit vom Inkubator aus abzubilden. Anhand all dieser Bilder kann der Benutzer mit Hilfe einer benutzerfreundlichen Analysesoftware die kinetischen Trends der Zellen zu jedem Zeitpunkt vollständig verstehen und überprüfen.
  • Für erfolgreiche Experimente entwickelt
  • Offenes Design - Leichtere Wartung und Umgebungskontrolle
  • Datenanalyse in Echtzeit - Verfolgen Sie die Kinetik von lebenden Zellen, während sie auftreten
  • Hoher Durchsatz - Bis zu 6 Gefäße können gleichzeitig untersucht werden
  • Vielseitig - Möglichkeit zum Multiplexen von Experimenten mit dem Enhanced Contour Imaging-Modus plus 3 FL-Kanälen
  • Hohe Datenausgabe - Erfassen und Speichern von Tausenden von Bildern für jedes Experiment
  • Einfache Einrichtung - Weniger Kabel, weniger Probleme; Einrichtung in wenigen Minuten
  • Benutzerfreundlichkeit - Intuitive Benutzeroberfläche reduziert die Lernkurve und verbessert den Arbeitsablauf
  • Verbesserte Zelllebensfähigkeit - Weniger Störungen während des Experiments und weniger Zellanomalien
CELLCYTE X™ ist ein Lebendzell-Bildgebungssystem mit hohem Durchsatz, das die Lebendzell-Bildgebung erschwinglicher und bequemer machen soll. Mit drei Fluoreszenzkanälen und einem erweiterten Konturmodus bietet CELLCYTE X einen maximalen Einblick in Experimente mit lebenden Zellen in Ihrem Inkubator, ohne das Risiko, die Zellen zu stören.
Wichtige Anwendungen auf Tastendruck. CELLCYTE X™ ermöglicht dem Benutzer, viele Fragen zu den Zellen zu beantworten, die während eines Experiments auftreten können. Erzielen Sie ein umfassenderes Bild der Zellkinetik durch die Durchführung wichtiger Anwendungen wie Konfluenz, Zellzählung, Apoptose, Zytotoxizität, Transfektionseffizienz, Reportergene, Sphäroidwachstum, Bildung von Immunzellclustern, integrierte Datenanalyse und grafische Tools. CELLCYTE X™-Software umfasst Datenanalyse- und Grafiktools, die dem Benutzer dabei helfen, kontrastreiche Bilder und sofortige Visualisierungen von Datenpunkten aufzunehmen. Eine vertraute Benutzererfahrung mit intuitiven Bedienelementen. Als wir mit der Entwicklung des CELLCYTE X™ begannen, sahen wir uns die bestehenden Lebendzell-Analysegeräte an und entdeckten so die Probleme, die deren Anwender hatten.
Objektive: Olympus 4× (FOV: 2,1×1,77 mm), Olympus 10× (FOV: 0,8×0,7 mm).
Betriebsbedingungen (Bildgebungseinheit): 10...40 °C, RH bis zu 95%.
Exportmöglichkeiten Bild/Video: TIFF, PNG, AVIData: CSV, XLXS.
Fluoreszenzkanäle: 3 blaue Kanäle (Ex: 370 bis 410 nm, Em: 429 bis 462 nm), grün Ex: 473 bis 491 nm, Em: 502 bis 561) und rot (Ex: 580 bis 598 nm, Em: 612 bis 680 nm).
Standards: DoC CE.
Lieferumfang: Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.