b.safe Belüftungsventil PFAS-Analytik
Lieferant: Bohlender
b.safe
BOHLM405-01EA 43.4 EUR
BOHLM405-01
b.safe Belüftungsventil PFAS-Analytik
Ventile Luft-Regelventile
b.safe Belüftungsventil PFAS-Analytik, frei von Polyhalogenolefinen, uneingeschränkt geeignet für die PFAS-Analytik.
  • Ventilgehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde UNF 1/4“ 28G) passend für b.safe Caps
  • Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlockanschluss
  • Integriertes Rückschlagventil
  • Vorgeschaltete Membran aus PP (1 μm)
  • Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige.
Zur Entnahme von Eluenten im Rahmen der PFAS-Analytik. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf den Volumenstrom in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus PP hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück, stört dabei jedoch nicht die sensible PFAS-Analytik.
Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen, entweder per Knopfdruck auslösen und Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einhängen.