Multiparameter-Handmessgerät Liquiline Mobile, CML18
Lieferant: Endress+Hauser
71550073 CML18-1035/0 CML18-1098/0 71631651
665-0564EA 1090 EUR
665-0564 665-0566 665-0567 ENDR71631651
Multiparameter-Handmessgerät Liquiline Mobile, CML18
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Liquiline Mobile CML18 ist ein mobiles Multiparameter-Handmessgerät zur Messung verschiedener Parameter (pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit). Dank der Memosens-Technologie können Sensoren für die verschiedenen Parameter über eine induktive Kopplung angeschlossen werden (Plug and Play).
  • Einfache Bedienung: Nutzen Sie Ihre vorhandenen Tablets und Smartphones für Bedienung und Inbetriebnahme
  • Profitieren Sie von allen Vorteilen der Memosens-Technologie: Memosens-Sensoren bieten Ihnen sicherste Datenübertragung, höchste Messwertverfügbarkeit und höchsten Bedienkomfort
  • Vertrauen Sie Ihren Messwerten: Durch die Verwendung derselben Technologie für Prozess-, Labor- und Stichprobenmessungen erreichen Sie volle Konsistenz
  • Vereinfachen Sie Ihre tägliche Arbeit: Plug-and-Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren ermöglicht Ihnen den schnellen Wechsel von einem Parameter zum anderen
  • Nutzen Sie ihn als Datenlogger: Speichern Sie über 10.000 Messwerte mit Zeit-, Datums- und Proben-ID-Stempel
  • Überall einsatzbereit: Flexibler Einsatz dort, wo er benötigt wird, vom Labor bis zum Prozess. Durch sein kleines und handliches Design passt es in jede Tasche
  • Einfach aufladen: Sie können es einfach mit dem USB-Datenkabel/Ladekabel oder einem induktiven Pad (nicht im Lieferumfang enthalten) aufladen
Mit dem mobilen Multiparameter-Handmessgerät Liquiline Mobile CML18 können Sie jede beliebige Messstelle in Ihrer Anlage mit Memosens-Sensoren über eine induktive Kopplung überprüfen. Durch die Verwendung der gleichen Sensortechnologie, wie sie bereits an Ihren Messstellen installiert ist, ist eine vollständige Datenkonsistenz zwischen Ihren Messungen gewährleistet. Über eine einzigartig sichere Bluetooth-Verbindung können Sie alle Sensordaten und Messwerte auf Ihr Tablet oder Smartphone übertragen, was Dokumentation, Sensorjustierung und Datenübertragung sicher und einfach macht.
Liquiline Mobile CML18 ist ein Multiparameter-Handmessgerät zur Messung von: pH + Temperatur, Leitfähigkeit + Temperatur, Sauerstoff + Temperatur.
CML18 Messbereich: Sensorabhängig
Zeitintervall interner zeitgesteuerter Logger:1 s,2 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h
Zubehörinformationen: Mit dem M12-USB Datenkabel können die gespeicherten Daten des Liquiline Mobile CML18 auf den Computer übertragen und es kann zum Laden des Akkus genutzt werden. Der Deckel schützt das Liquiline Mobile CML18 vor Beschädigungen. Dies wird für allgemeine Arbeiten zum Schutz des Messgerätes empfohlen.