VWR® Notduschen-Testgerät
Lieferant: VWR
VWR®
139-0806EA 2500 EUR
139-0806
VWR® Notduschen-Testgerät
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Labornotduschen müssen einmal im Monat getestet werden, um die Funktionalität und den erforderlichen Wasserdurchfluss von 60 L/min für den Notfall zu überprüfen. Dieses mobile Testgerät bietet eine sehr praktische und einfache Lösung, um sowohl Körper-Notduschen als auch Hand-Augenduschen zu testen.
  • Transparenter PVC-Wasserbehälter auf Rollen
  • 110 Liter Fassungsvermögen
  • Eingebaute Saugpumpe (230 V) und IP 45-geschützter Netzschalter
  • Ablaufschlauch (2 m) zum Entleeren des Wasserbehälters
  • Separate Halterungen für Ablaufschlauch und Netzkabel
Der große Trichter ist zentral unter der Körpernotdusche platziert und kann auf eine Höhe von 2,30 Metern ausgefahren werden, während der kleinere Trichter zum Auffangen des Wassers von Hand-Augenduschen dient (Mindestdurchfluss: 6 l/min). Die gesammelte Wassermenge kann auf der Skala des Wasserbehälters von 0 bis 110 Liter abgelesen werden. Die eingebaute elektrische Saugpumpe entleert den Behälter in kürzester Zeit. Gemäß EN 15154-1,2:2006 muss der Wasserdurchfluss mindestens 60 L/min betragen. für fest eingebaute Körperbrausen und 6 L/min. für fest installierte Augenspülgeräte.