Vespel® GC-Ferrulen
Lieferant: Trajan Scientific and Medical
SGEA212110EA 50.1 EUR
SGEA212110 SGEA212210 SGEA212112 SGEA212410 SGEA212164 SGEA212165 SGEA212100 SGEA2121XX SGEA2122XX SGEA212200 SGEA212420 SGEA212222 SGEA212205 SGEA212228 SGEA212108 SGEA212406 SGEA212208 SGEA212124 SGEA212201 SGEA212168 SGEA212125 SGEA212400 SGEA2124XX SGEA212103 SGEA212104 SGEA212105 SGEA212204
Vespel® GC-Ferrulen
Fittings und Verbinder
Vespel GC-Ferrulen bestehen aus 100% Hochtemperatur-Polyimid, einem harten Polymermaterial, das bei Gebrauch dazu neigt, Kapillarsäulen dauerhaft abzudichten. Zum Zusammendrücken und Abdichten ist ein festes Drehmoment erforderlich.
  • Hergestellt aus hochtemperaturbeständigem Dupont-Polyimid
  • Sie sind nicht wiederverwendbar
  • Vespel neigt dazu, durch wiederholte Heiz- und Kühlzyklen zu schrumpfen
  • Die härteste der Polymerferrulen, daher ist ein festes Drehmoment zum Zusammendrücken und Abdichten erforderlich
Sie eignen sich hervorragend zum Abdichten von Metall oder Glas und haben eine lange Lebensdauer. 100% Vespel ist im Wesentlichen nicht porös gegenüber Sauerstoff und daher ideal für die Verwendung als GC/MS-Schnittstelle, wo Luftdurchlässigkeit das Hintergrundsignal erhöhen und zur Phasenverschlechterung beitragen kann. Sie funktionieren auch am besten in Verbindungen, die isothermisch oder gegen Temperaturschwankungen im Ofen isoliert sind.
Diese Ferrulen sind für den Einsatz bis 350 °C ausgelegt.