Netzgeräte für die Elektrophorese, EVT 300
Lieferant: Edvotek
732-1424EA 356 EUR
732-1424
Netzgeräte für die Elektrophorese, EVT 300
Netzgeräte
EVT 300 Netzgeräte können M6Plus Einheiten, zwei M12-Einheiten oder zwei HexaGel (bei 75 V) betreiben. Das EVT 300 in nur 20 – 30 Minuten (bei 150 V).