Bromat-Bromid Konzentrat zur Verdünnung zu 0,05 mol/L Br2 (0.1 N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
32074.600EA
40
EUR
32074.600
Bromat-Bromid Konzentrat zur Verdünnung zu 0,05 mol/L Br2 (0.1 N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Bromat-Bromid
Spezifikation Testergebnisse
Concentration after dilution to 1000 ML, c(Br2) | 0.05 mol/l ± 0.2% (20 °C) |