Karabiner aus Aluminium mit Drehverschluss, FP32
Lieferant: Portwest
PRTWFP32SIREA 19.2 EUR
PRTWFP32SIR
Karabiner aus Aluminium mit Drehverschluss, FP32
Fallschutz Karabiner
Dieser leichte Twist-Lock-Karabiner verfügt über einen 20-mm-Schnappverschluss zum Befestigen eines Verbindungsgeräts wie eines Absturzsicherungsseils an einem Anschlagpunkt. Bruchlast: 23 kN.
  • Aluminium
  • Maximale Nennlast 100 kg
  • 10 Jahre Haltbarkeitsdauer ab dem auf dem Produktetikett angegebenen Herstellungsdatum
Sortiment an Absturzsicherungsausrüstung zur Verwendung mit unserer anderen Absturzsicherungsausrüstung.
Die Höhensicherung dient dazu, den mit Stürzen aus der Höhe verbundenen Risiken vorzubeugen, die Aufprallkraft zu reduzieren, Kollisionen mit Hindernissen/Boden einzuschränken und Benutzer aus absturzgefährdeten Bereichen fernzuhalten. Portwest bietet ein umfassendes Sortiment an Höhensicherungsprodukten für Arbeiten in der Höhe.
Standards: CE-zertifiziert. EN 362:2004 Klasse B, UKCA markiert.