FlashPure EcoFlex Silica-Kartuschen
Lieferant: Büchi
FlashPure EcoFlex
140000027.EA 212 EUR
140000027. 140000026. 140000025. 140000024. 140000029. 140000028. 11072741. 140000030. 140000023. 140000022. 140000021. 140000031.
FlashPure EcoFlex Silica-Kartuschen
Chromatographiesäulen
FlashPure EcoFlex-Kartusche, gefüllt mit unregelmäßigem Sorptionsmittel. FlashPure-Kartuschen werden in einer Vielzahl von Größen angeboten und decken verschiedene stationäre Phasen, Partikelgrößen und Geometrien ab.
  • Unregelmäßige Silicapartikel von 40 bis 63 µm
  • Porengröße: 55 bis 75 Å
  • Max. Druck: 7 bis 20 bar
  • Max. Ladekapazität: 10%
FlashPure EcoFlex Normalphasenkartuschen mit unregelmäßiger gebundenen Silica-Partikeln (40 bis 63 µm, kein Endcapping) für ein breites Spektrum an Flash-Anwendungen mit verbesserter Haltbarkeit, um einem Druck von bis zu 20 bar standzuhalten.
Zubehörinformationen: Für Kartuschen größer als 330 g verwenden Sie den Pure-Kartuschenhalter XXL (BUEF11070532).
Bitte beachten Diese Säulen können nicht geöffnet oder neu gepackt werden.