Hochleistungs-Kompakt-Pirani-Messgerät, APG200
Lieferant: Edwards
EDWAD1G1021100EA 517 EUR
EDWAD1G1011100 EDWAD1G1021100
Hochleistungs-Kompakt-Pirani-Messgerät, APG200
Pumpen Vakuum-Messgeräte
Das neue Hochleistungs-Kompakt-Pirani-Messgerät der APG200-Serie von Edwards ist aufgrund seiner kompakten Größe, des LED-Lichtrings, der integrierten Sollwerte und der Flexibilität der Anschlüsse/Ausgänge die perfekte Vakuummesslösung für ein breites Anwendungsspektrum. 25 % weniger Volumen im Vergleich zum APG100, ohne Leistungsverlust. Maximale Kabellänge von 100 m
  • Lichtring-Druckanzeige, kompakte Größe, langer Glühfaden
  • Integrierter Filter
  • Netzteil mit großem Bereich
  • Drop-in-kompatibel
  • Sollwertrelais
  • 360 heller LED-Ring
Digitale Messgeräte haben denselben Platzbedarf wie analoge Messgeräte, sodass Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt problemlos aufrüsten können,
falls mehr Datenerfassung/-steuerung erforderlich ist. Die Stromeingangsspannung von 15 bis 48 V ist die größte auf dem Markt erhältliche, sodass Sie diese Messgeräte mit jeder beliebigen Stromversorgung betreiben können. Es wird in Analyseinstrumenten, Halbleitern und in der Medizin verwendet.
Lagertemperatur von −30 bis +70 °C. Ein-Tasten-Bedienung. Labview Treibersoftware.
Standards: UKCA zertifiziert.