Kegelschliffklemmen
Lieferant: Brand
BRND55646EA 7.4 EUR
BRND55646
Kegelschliffklemmen
Klemmen Schliffklemmen
POM. Kein Verkratzen der Glasoberfläche.
  • Ausgezeichnetes Rückstellvermögen und Stabilität
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Gebrauchstemperatur bis ca. 150 °C