Bromkresolpurpur ≥95%, Ultrareine Qualität
Lieferant: AAT BIOQUEST INC
Achtung
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
AATB92EA 442 EUR
AATB92
Bromkresolpurpur ≥95%, Ultrareine Qualität
Bromkresolpurpur
Bromocresol purple (BCP) or 5',5-dibromo-o-cresolsulfophthalein, is a pH indicator.
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540,23 g/mol
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
ADR: 5,II