Cell Meter™ Kolorimetrisches MTT Zellproliferationskit
Lieferant: AAT Bioquest
AATB22768EA 422 EUR
AATB22768 AATB22769
Cell Meter™ Kolorimetrisches MTT Zellproliferationskit
Tests Zelltests
Cell Meter™-Testkits sind ein Auswahl an Werkzeugen zur Überwachung der Zelllebensfähigkeit.
  • Format mischen und ablesen
  • 10x empfindlicher
  • Minimaler praktischer Zeitaufwand erforderlich
  • Keine Solubilisierung erforderlich