2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 2,3-Butylenglycol2,3-Dihydroxybutan2,3-Butylenglykol
EHERC10861320EA 28.16 EUR
EHERC10861320
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004523
CAS-Nummer: 513-85-9
EINECS: 208-173-6
Merck Index: 12,01602