Bimsstein, gekörnt 2-5 mm, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Bims

14372-1KGEA 127.94 EUR
14372-1KG
Bimsstein, gekörnt 2-5 mm, Fluka™
Pumice stone
Schmelzpunkt: > 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Particle Size 2-5 mm (determined by sieving)
Grain size 2-5 mm Min. 80 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR