Saponin
Lieferant: Molekula
MOLE50681330-500GEA 437 EUR
MOLE50681330-500G
Saponin
Saponin
Dichte: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6