Masterflex® Microflex® Pumpenkopf mit Schrittmotor, Tafelmontage
Lieferant: Avantor
MFLX77122-85EA 1160 EUR
MFLX77122-85
Masterflex® Microflex® Pumpenkopf mit Schrittmotor, Tafelmontage
Pumpen Kundenspezifische Pumpen
Vielseitige Peristaltikpumpen für die Tafelmontage ermöglichen eine einfache Integration in originale Ausrüstung, bei der eine saubere, scherarme, strömungsarme und hochpräzise Flüssigkeitsabgabe erforderlich ist.
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Der Microflex-Pumpenkopf akzeptiert durchgehende Schlauchlängen für saubere Flusswege
  • Effizienter Schlaucheinbau; Öffnen Sie den Kopf und lassen Sie das Okklusionsbett in einer Bewegung los
  • Der Schrittmotor ermöglicht präzise Wiederholungs- und schnelle Dosieranwendungen
Masterflex-Pumpensysteme für die Tafelmontage zeichnen sich durch die Flexibilität der peristaltischen Pumpentechnologie aus und sind für die einfache Integration in Schalttafeln für Flüssigkeitstransferanwendungen konzipiert.
Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über vier Rollen und einen großen Okklusionswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss verhindert.
Der Schlauchs lässt sich schnell und einfach einlegen - öffnen Sie die Kopfabdeckung und lösen Sie das Schlauchbett in einem Schritt - legen Sie den Schlauch ein, schließen Sie die Abdeckung und Sie können pumpen. Erlaubt eine Auswahl an Masterflex Microbore Schlauchgrößen.
Der Schrittmotor sorgt für eine präzise Flüssigkeitszufuhr bei kompakter Stellfläche.
Standards: ROHS, REACH, ISO9001.
Bestellinformation: Bestellen Sie die Mikrobore-Schlauchgröße und -zusammensetzung passend zu Ihrer Anwendung (separat erhältlich). Anpassbare Optionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem technischen Support.
Lieferumfang: Enthält Pumpenantrieb und Pumpenkopf.