Ninhydrin-Lösung in 2-Propanol, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dihydroxy-1,3-indandion
, 2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dion
, Indantrionhydrat
, 2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion
, 2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06705.0100EA
72.8
EUR
1.06705.0100
Ninhydrin-Lösung in 2-Propanol, Sprühreagenz für DC, Supelco®
Ninhydrin
Ready-to-use spray solution with 2-propanol solvent.
Formel:
C₉H₆O₄ Molecular Weight: 178,14 g/mol |
MDL:
MFCD00003791 CAS-Nummer: 485-47-2 UN: 1219 ADR: 3,II |