Trimethylammoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylamin Hydrochlorid
ACRO140071000EA 23 EUR
ACRO140071000
Trimethylammoniumchlorid 98%
Trimethylammonium chloride
Formel: C₃H₁₀ClN
Molecular Weight: 95,57 g/mol
Schmelzpunkt: 283…284 °C
MDL: MFCD00012478
CAS-Nummer: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)